Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 301,00 zł |
5 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł 901,00 zł |
25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 4380,00 zł 3723,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
C23H14O11Na2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
512.33
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
EC Number:
239-926-7
MDL number:
Assay:
≥95%
Form:
powder
301,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Cromolyn sodium salt, ≥95%
Quality Segment
assay
≥95%
form
powder
originator
Sanofi Aventis
SMILES string
[Na].OC(COc1cccc2OC(=CC(=O)c12)C(O)=O)COc3cccc4OC(=CC(=O)c34)C(O)=O
InChI
1S/C23H16O11.Na.H/c24-11(9-31-14-3-1-5-16-20(14)12(25)7-18(33-16)22(27)28)10-32-15-4-2-6-17-21(15)13(26)8-19(34-17)23(29)30;;/h1-8,11,24H,9-10H2,(H,27,28)(H,29,30);;
InChI key
UXMUBZWVLQEMRB-UHFFFAOYSA-N
General description
Cromolyn sodium is a mast stabilizer, which is used to treat allergies. It is a bischromone and functions as a non-steroidal anti-inflammatory drug. It inhibits the release of histamines from mast cells.
Application
Cromolyn sodium salt has been used to block mast cell activation and to inhibit histamine secretion from rodent peritoneal mast cells. It has also been used to stabilize mast cells.
Biochem/physiol Actions
Cromolyn blocks the release of histamine and other pro-inflammatory mediators from mast cells.
Features and Benefits
This compound was developed by Sanofi Aventis. To browse the list of other pharma-developed compounds and Approved Drugs/Drug Candidates, click here.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form - | form - |
| assay ≥95% | assay - | assay - | assay - |
| Quality Level 200 | Quality Level 300 | Quality Level - | Quality Level - |
| originator Sanofi Aventis | originator - | originator - | originator - |
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?