Kluczowe dokumenty
Y0001074
Rifaximin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
4-Deoxy-4′-methylpyrido[1′,2′-1,2]imidazo[5,4-c]rifamycin SV, Rifacol
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rifaximin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CO[C@H]1\C=C\O[C@@]2(C)Oc3c(C)c(O)c4c(O)c(NC(=O)C(C)=C\C=C\[C@@H](C)[C@@H](O)[C@@H](C)[C@H](O)[C@H](C)[C@H]([C@H]1C)C(=O)OC)c5c(nc6cc(C)ccn56)c4c3C2=O
InChI
1S/C43H51N3O11/c1-19-14-16-46-27(18-19)44-32-29-30-37(49)25(7)39-31(29)40(51)43(8,57-39)56-17-15-26(54-9)22(4)28(42(53)55-10)23(5)36(48)24(6)35(47)20(2)12-11-13-21(3)41(52)45-33(34(32)46)38(30)50/h11-18,20,22-24,26,28,35-36,47-50H,1-10H3,(H,45,52)/b12-11+,17-15+,21-13-/t20-,22+,23-,24-,26+,28+,35-,36-,43+/m1/s1
Klucz InChI
HIYLTQREEOINNF-HTEWPBCCSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)