Merck
Y0000866
Sertraline for peak identification
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Sertraline hydrochloride, (1S,4S)-4-(3,4-Dichlorophenyl)-1,2,3,4-tetrahydro-N-methyl-1-naphthalenamine hydrochloride
Wybierz wielkość
5.4 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5.4 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H17NCl2 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
342.69
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
sertraline
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
ClC1=C(Cl)C=CC([C@H]2C3=C(C=CC=C3)[C@@H](NC)CC2)=C1.[H]Cl
InChI
1S/C17H17Cl2N.ClH/c1-20-17-9-7-12(13-4-2-3-5-14(13)17)11-6-8-15(18)16(19)10-11;/h2-6,8,10,12,17,20H,7,9H2,1H3;1H/t12-,17-;/m0./s1
Klucz InChI
BLFQGGGGFNSJKA-XHXSRVRCSA-N
informacje o genach
human ... SLC6A4(6532)
Opis ogólny
Sertraline hydrochloride is a SSRI i.e selective serotonin reuptake inhibitor. It is mainly used in treating psychiatric disorders.[1] It also is effective in treating hypotension occurring in disorders like neurocardiogenic syncope and idiopathic orthostatic hypotension which is affected by autonomic dysfunction.[2]
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Sertraline for peak identification EP Reference standard, intended for use in laboratory tests only as specifically prescribed in the European Pharmacopoeia.
Działania biochem./fizjol.
Selective serotonin reuptake inhibitor, antidepressant.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - STOT RE 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yvette I Sheline et al.
The American journal of psychiatry, 169(11), 1185-1193 (2013-03-28)
In order to assess the effect of gray matter volumes and cortical thickness on antidepressant treatment response in late-life depression, the authors examined the relationship between brain regions identified a priori and Montgomery-Åsberg Depression Rating Scale (MADRS) scores over the
R Kaddurah-Daouk et al.
Translational psychiatry, 3, e223-e223 (2013-01-24)
In this study, we characterized early biochemical changes associated with sertraline and placebo administration and changes associated with a reduction in depressive symptoms in patients with major depressive disorder (MDD). MDD patients received sertraline or placebo in a double-blind 4-week
Quang A Le et al.
Health and quality of life outcomes, 11, 59-59 (2013-04-17)
To determine the minimal clinically important difference (MCID) for the health-utility measures EuroQol-5 dimensions (EQ-5D) and Quality of Well Being Self-Administered (QWB-SA) Scale in PTSD patients. Two hundred patients aged 18 to 65 years with PTSD enrolled in a doubly
Alastair J Flint et al.
BMC psychiatry, 13, 38-38 (2013-01-29)
Psychotic depression (PD) is a severe disabling disorder with considerable morbidity and mortality. Electroconvulsive therapy and pharmacotherapy are each efficacious in the treatment of PD. Expert guidelines recommend the combination of antidepressant and antipsychotic medications in the acute pharmacologic treatment
Latif Moradveisi et al.
The British journal of psychiatry : the journal of mental science, 202(3), 204-211 (2013-02-09)
Behavioural activation might be a viable alternative to antidepressant medication for major depressive disorder. To compare the effectiveness of behavioural activation and treatment as usual (TAU, antidepressant medication) for major depressive disorder in routine clinical practice in Iran. Patients with
Questions
1–2 of 2 Questions  
  1. How is shipping temperature determined? And how is it related to the product storage temperature?
    1 answer
    1. Products may be shipped at a different temperature than the recommended long-term storage temperature. If the product quality is sensitive to short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped on wet or dry-ice. If the product quality is NOT affected by short-term exposure to conditions other than the recommended long-term storage, it will be shipped at ambient temperature. As shipping routes are configured for minimum transit times, shipping at ambient temperature helps control shipping costs for our customers. For more information, please refer to the Storage and Transport Conditions document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/316/622/storage-transport-conditions-mk.pdf
      Helpful?
  2. How can I determine the shelf life / expiration / retest date of this product?
    1 answer
    1. If this product has an expiration or retest date, it will be shown on the Certificate of Analysis (COA, CofA). If there is no retest or expiration date listed on the product's COA, we do not have suitable stability data to determine a shelf life. For these products, the only date on the COA will be the release date; a retest, expiration, or use-by-date will not be displayed.
      For all products, we recommend handling per defined conditions as printed in our product literature and website product descriptions. We recommend that products should be routinely inspected by customers to ensure they perform as expected.
      For products without retest or expiration dates, our standard warranty of 1 year from the date of shipment is applicable.
      For more information, please refer to the Product Dating Information document: https://www.sigmaaldrich.com/deepweb/assets/sigmaaldrich/marketing/global/documents/449/386/product-dating-information-mk.pdf