Merck
Y0000786
Rosmarinic acid
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(R)-O-(3,4-Dihydroxycinnamoyl)-3-(3,4- dihydroxyphenyl)lactic acid, 3,4-Dihydroxycinnamic acid (R)-1-carboxy-2-(3,4-dihydroxyphenyl)ethyl ester
Wybierz wielkość
50 MG
664,00 zł
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
664,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16O8
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.31
Beilstein:
2227587
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
664,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
rosmarinic acid
producent / nazwa handlowa
EDQM
mp
171-175 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
OC(=O)[C@@H](Cc1ccc(O)c(O)c1)OC(=O)\C=C\c2ccc(O)c(O)c2
InChI
1S/C18H16O8/c19-12-4-1-10(7-14(12)21)3-6-17(23)26-16(18(24)25)9-11-2-5-13(20)15(22)8-11/h1-8,16,19-22H,9H2,(H,24,25)/b6-3+/t16-/m1/s1
Klucz InChI
DOUMFZQKYFQNTF-WUTVXBCWSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Kwas rozmarynowy EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Kwas rozmarynowy wykazuje działanie przeciwutleniające i przeciwzapalne. Ma obiecujące działanie fizjologiczne związane z wydajnością poznawczą, zapobieganiem chorobie Alzheimera, leczeniem chorób nerek, kardioprotekcją i chemoprewencją nowotworów.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 7
1 of 7
Maike Petersen et al.
Phytochemistry, 62(2), 121-125 (2002-12-17)
Rosmarinic acid is an ester of caffeic acid and 3,4-dihydroxyphenyllactic acid. It is commonly found in species of the Boraginaceae and the subfamily Nepetoideae of the Lamiaceae. However, it is also found in species of other higher plant families and
Luciana Garros Ferreira et al.
Acta cirurgica brasileira, 28 Suppl 1, 83-87 (2013-02-13)
The rationale of the present review is to analize the activity of Rosmarinus officinalis in the the cardiovascular system A MEDLINE database search (from January 1970 to December 2011) using only rosmarinic acid as searched term. The references search revealed
Victor P Bulgakov et al.
Critical reviews in biotechnology, 32(3), 203-217 (2011-08-16)
Rosmarinic acid (RA) is one of the first secondary metabolites produced in plant cell cultures in extremely high yields, up to 19% of the cell dry weight. More complex derivatives of RA, such as rabdosiin and lithospermic acid B, later
Miguel Alcaraz et al.
Anticancer research, 34(4), 1913-1921 (2014-04-03)
Rosmarinic acid is an ester of caffeic acid with interesting biological activities including antioxidant effects and scavenging of oxygen-free radicals. To determine the potentially paradoxical effect of rosmarinic acid, typically being radioprotective when applied to non-tumorous cells, yet conversely displaying
Supattra Rungsimakan et al.
Phytochemistry, 108, 177-188 (2014-09-27)
Three diterpenoids, 1-oxomicrostegiol (1), viroxocin (2), viridoquinone (3), were isolated from the roots of Salvia viridis L. cvar. Blue Jeans. Five known diterpenoids, microstegiol (4), 7α-acetoxy-14-hydroxy-8,13-abietadiene-11,12-dione (5; 7-O-acetylhorminone tautomer), 7α,14-dihydroxy-8,13-abietadiene-11,12-dione (6; horminone tautomer), ferruginol and salvinolonyl 12-methyl ether (7) were