Merck
Y0000396
Granisetron hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
1-Methyl-N-[(3-endo)-9-methyl-9-azabicyclo[3.3.1]non-3-yl]-1H-indazole-3-carboxamide hydrochloride
Wybierz wielkość
120 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
120 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24N4O· HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
348.87
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
granisetron
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.CN1[C@H]2CCC[C@@H]1C[C@@H](C2)NC(=O)c3nn(C)c4ccccc34
InChI
1S/C18H24N4O.ClH/c1-21-13-6-5-7-14(21)11-12(10-13)19-18(23)17-15-8-3-4-9-16(15)22(2)20-17;/h3-4,8-9,12-14H,5-7,10-11H2,1-2H3,(H,19,23);1H/t12-,13+,14-;
Klucz InChI
QYZRTBKYBJRGJB-WQTKJZBYSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Chlorowodorek granisetronu EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Granisetron hydrochloride is a serotonin 5-HT3 receptor antagonist and antiemetic.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Mohammad-Reza Khodaie-Ardakani et al.
Journal of psychiatric research, 47(4), 472-478 (2013-02-05)
Some 5-HT3 antagonists such as ondansetron have shown beneficial effects on negative symptoms of patients with schizophrenia. We aimed to evaluate the efficacy of granisetron (another 5-HT3 antagonist) add-on therapy in the treatment of negative symptoms of patients with stable
Hea-Jeong Doh et al.
Colloids and surfaces. B, Biointerfaces, 101, 475-480 (2012-09-27)
A new lipid nanoemulsion (LNE) system containing granisetron (GRN) was developed and its in vitro permeation-enhancing effect was evaluated using Caco-2 cell monolayers. Particle size, polydispersity index (PI) and stability of the prepared GRN-loaded LNE systems were also characterized. The
Joseph A Roscoe et al.
Journal of clinical oncology : official journal of the American Society of Clinical Oncology, 30(27), 3389-3395 (2012-08-24)
We conducted a double-blind randomized clinical trial of the following four regimens for controlling delayed nausea (DN): group 1: palonosetron + dexamethasone on day 1 with prochlorperazine on days 2 and 3; group 2: granisetron + dexamethasone on day 1
Jennifer Fazzari et al.
International journal of radiation biology, 88(10), 786-790 (2012-07-25)
To test the importance of serotonin as a signaling molecule involved in the production and response of radiation-induced bystander effects. HPV-G human keratinocyte cultures were spiked with various concentrations of Granisetron or Ketanserin and subject to either 0 Gy or
Mayako Uchida et al.
American journal of health-system pharmacy : AJHP : official journal of the American Society of Health-System Pharmacists, 70(4), 343-349 (2013-02-02)
Antiemetic effectiveness and safety of aprepitant in patients with hematologic malignancy receiving multiday chemotherapy were evaluated. All data were retrospectively collected from the Kyushu University Hospital's electronic medical record system. Patients age 20 years or older with hematologic malignancies who