Y0000395
Granisetron impurity E
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1R,3r,5S)-9-Methyl-9-azabicyclo[3.3.1]nonan-3-amine
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
granisetron
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
N1([C@@H]2CC(C[C@H]1CCC2)N)C
InChI
1S/C9H18N2/c1-11-8-3-2-4-9(11)6-7(10)5-8/h7-9H,2-6,10H2,1H3/t7?,8-,9+
Klucz InChI
HTZWHTQVHWHSHN-CBLAIPOGSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)