Kluczowe dokumenty
Y0000393
Closantel for system suitability
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Closantel sodium salt
Wybierz wielkość
20 MG
636,00 zł
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 MG
636,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H13Cl2I2N2NaO2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
685.06
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
636,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
closantel
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[Na+].IC1C(C(=CC(=C1)I)\C(=N\c2c(cc(c(c2)Cl)C(c3ccc(cc3)Cl)C#N)C)\[O-])(O)C(=O)O
InChI
1S/C23H16Cl2I2N2O4.Na/c1-11-6-15(16(10-28)12-2-4-13(24)5-3-12)18(25)9-19(11)29-21(30)17-7-14(26)8-20(27)23(17,33)22(31)32;/h2-9,16,20,33H,1H3,(H,29,30)(H,31,32);/q;+1/p-1
Klucz InChI
RXSIDIGYVIIPJX-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the Issuing Pharmacopoeia. For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Closantel dla przydatności systemu Wzorzec odniesienia EP, przeznaczony do stosowania wyłącznie w badaniach laboratoryjnych zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
The product is delivered as supplied by the issuing Pharmacopoeia. For the current unit quantity, please visit the EDQM reference substance catalogue.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)