Y0000156
Tramadol impurity A
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(1RS,2SR)-2-[(Dimethylamino)methyl]-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tramadol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)