Kluczowe dokumenty
Y0000155
Tramadol hydrochloride
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
(±)-cis-2-(Dimethylaminomethyl)-1-(3-methoxyphenyl)cyclohexanol hydrochloride
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
tramadol
producent / nazwa handlowa
EDQM
kontrola substancji
USDEA Schedule IV
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
Cl.COc1cccc(c1)[C@@]2(O)CCCC[C@@H]2CN(C)C
InChI
1S/C16H25NO2.ClH/c1-17(2)12-14-7-4-5-10-16(14,18)13-8-6-9-15(11-13)19-3;/h6,8-9,11,14,18H,4-5,7,10,12H2,1-3H3;1H/t14-,16+;/m1./s1
Klucz InChI
PPKXEPBICJTCRU-XMZRARIVSA-N
Opis ogólny
Tramadol jest syntetycznym opiatowym agonistą przeciwbólowym, szeroko stosowanym u pacjentów cierpiących na umiarkowany do silnego przewlekłego bólu.[1][2] Jest uważany za bezpieczny w porównaniu z innymi opioidami. Przyczynia się do działania przeciwbólowego poprzez blokowanie impulsów nocyceptywnych na poziomie rdzenia kręgowego, hamując wychwyt zwrotny noradrenaliny i serotoniny.[2]
Zastosowanie
Działania biochem./fizjol.
Opakowanie
Inne uwagi
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)