Kluczowe dokumenty
XRFOX08
Supelco
Copper XRF Standard - 1.57 wt%
certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
producent / nazwa handlowa
RTC XRF-OX-08
metody
XRF: suitable
Matryca
silicon dioxide
Zastosowanie
environmental
Format
matrix material
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramy
Environment
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)