Merck
W273601
Sigma-Aldrich
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate
≥97%, FG
Synonim(y):
papaya isobutyrate
Wybierz wielkość
W273601-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
430,00 zł
1 KG
2940,00 zł
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
Wybierz wielkość
Zmień widok
W273601-SAMPLE-K
226,00 zł
100 G
430,00 zł
1 KG
2940,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
234.33
Numer FEMA:
2736
Numer WE:
Nr Rady Europy:
2086
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12164502
Identyfikator substancji w PubChem:
Numer Flavisa:
9.484
NACRES:
NA.21
Organoleptyczne:
floral; fruity; sweet
klasa czystości:
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
pochodzenie biologiczne:
synthetic
agency:
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
alergen pokarmowy:
no known allergens
226,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorczeWięcej informacji
pochodzenie biologiczne
synthetic
Poziom jakości
klasa czystości
FG
Fragrance grade
Halal
Kosher
agency
follows IFRA guidelines
meets purity specifications of JECFA
zgodność regionalna
EU Regulation 1223/2009
EU Regulation 1334/2008 & 178/2002
FDA 21 CFR 172.515
Próba
≥97%
Zastosowanie
flavors and fragrances
Dokumentacja
see Safety & Documentation for available documents
alergen pokarmowy
no known allergens
alergen zapachowy
no known allergens
Organoleptyczne
floral; fruity; sweet
ciąg SMILES
CC(C)(OC(C(C)C)=O)CCC1=CC=CC=C1
InChI
1S/C15H22O2/c1-12(2)14(16)17-15(3,4)11-10-13-8-6-5-7-9-13/h5-9,12H,10-11H2,1-4H3
Klucz InChI
WCEXWNUHYPYHDN-UHFFFAOYSA-N
Powiązane kategorie
Opis ogólny
Phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is an aryl alkyl alcohol simple acid ester. It is also referred to as 2-methyl-4-phenyl-2-butyl isobutyrate. Vapor pressure of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate is 0.00187mmHg at 25°C. Safety and dermatological assessment of phenyl ethyl dimethyl carbinyl isobutyrate have been reported.[1]
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
D Belsito et al.
Food and chemical toxicology : an international journal published for the British Industrial Biological Research Association, 50 Suppl 2, S269-S313 (2012-03-13)
The aryl alkyl alcohol simple acid ester derivatives (AAASAE) group of fragrance ingredients was critically evaluated for safety following a complete literature search of the pertinent data. For high end users, calculated maximum skin exposures vary widely from 0.01% to