Merck
UDGEC
Glikozylaza Uracyl-DNA (UDG) E. coli
Wybierz wielkość
500 U
143,00 zł
5000 U
1120,00 zł
143,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.55
UNSPSC Code:
41106300
Pozwól nam pomóc
form
liquid
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Quality Level
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 4
Ta pozycja
UDGHL-RO11444646001SRE0111
form
liquid
form
solution
form
solution
form
-
shipped in
dry ice
shipped in
-
shipped in
-
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
General description
UDG (Uracil-DNA Glycosylase) może katalizować hydrolizę DNA zawierającego dU, jednoniciową lub dwuniciową zasadę uracylową i wiązanie N-glikozydowe szkieletu fosforanu cukru i uwalniać wolny uracyl, dlatego powstałe miejsca abazy są łatwo łamane przez hydrolizę.
Features and Benefits
UDG ma następujące zalety:
  • 10-minutowa szybka inaktywacja w temperaturze 55°C.
  • Kompatybilność z popularnymi systemami reakcji PCR.
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Explore high-quality raw materials for diagnostic assay development and IVD manufacturing. Leverage our expertise in molecular diagnostic testing and enzymes for molecular assays.