Merck
T3925
Supelco
Trenbolone
analytical standard, for drug analysis
Synonim(y):
17β-Hydroxyestra-4,9,11-trien-3-one
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
270.37
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
Produkt T3925 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
Poziom jakości
Próba
≥93%
kontrola substancji
USDEA Schedule III; Home Office Schedule 4.2; regulated under CDSA - not available from Sigma-Aldrich Canada
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
veterinary
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H][C@@]12CCC3=CC(=O)CCC3=C1C=C[C@]4(C)[C@@H](O)CC[C@@]24[H]
InChI
1S/C18H22O2/c1-18-9-8-14-13-5-3-12(19)10-11(13)2-4-15(14)16(18)6-7-17(18)20/h8-10,15-17,20H,2-7H2,1H3/t15-,16+,17+,18+/m1/s1
Klucz InChI
MEHHPFQKXOUFFV-OWSLCNJRSA-N
informacje o genach
rat ... Ar(24208)
Zastosowanie
Więcej informacji na temat odpowiedniej techniki instrumentalnej można znaleźć w certyfikacie analizy produktu. W celu uzyskania dalszej pomocy należy skontaktować się z działem technicznym.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - STOT RE 1
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Środki ochrony indywidualnej
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Erica K Brockmeier et al.
Aquatic toxicology (Amsterdam, Netherlands), 128-129, 163-170 (2013-01-15)
The Eastern and Western mosquitofish (Gambusia holbrooki and G. affinis) are potential bioindicator organisms for endocrine disruptors. Male mosquitofish have an elongated anal fin (gonopodium) used for internal fertilization whose formation is driven by androgens. Normal female mosquitofish have a
Sean C McCoy et al.
Bone, 51(4), 667-673 (2012-07-31)
Testosterone enanthate (TE) administration attenuates bone loss in orchiectomized (ORX) rats. However, testosterone administration may increase risk for prostate/lower urinary tract related adverse events and polycythemia in humans. Trenbolone enanthate (TREN) is a synthetic testosterone analogue that preserves bone mineral
D R Ekman et al.
Environmental science & technology, 46(17), 9673-9680 (2012-08-01)
Widespread environmental contamination by bisphenol A (BPA) has created the need to fully define its potential toxic mechanisms of action (MOA) to properly assess human health and ecological risks from exposure. Although long recognized as an estrogen receptor (ER) agonist
Toine F H Bovee et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 389(5), 1549-1558 (2007-09-13)
Public concern about the presence of natural and anthropogenic compounds which affect human health by modulating normal endocrine functions is continuously growing. Fast and simple high-throughput screening methods for the detection of hormone activities are thus indispensable. During the last
Bushra Khan et al.
Chemosphere, 89(11), 1443-1449 (2012-07-17)
The increasing size of concentrated animal feeding operations has led to a concomitant increase in the land-application of manure, which has spawned research on the concentrations and environmental risk assessment of natural and synthetic hormones in animal manures. 17β-Trenbolone acetate