Merck
T1500000
Tobramycin
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Nebramycin Factor 6, O-[3-Amino-3-deoxy-α-D-glucopyranosyl-(1→6)]-O-[2,6-diamino-2,3,6-trideoxy-α-D-ribohexopyranosyl-(1→4)]-2-deoxy-D-streptamine
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H37N5O9
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
467.51
Beilstein:
1357507
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
rodzina API
tobramycin
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
NC[C@H]1O[C@H](O[C@@H]2[C@@H](N)C[C@@H](N)[C@H](O[C@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@@H](N)[C@H]3O)[C@H]2O)[C@H](N)C[C@@H]1O
InChI
1S/C18H37N5O9/c19-3-9-8(25)2-7(22)17(29-9)31-15-5(20)1-6(21)16(14(15)28)32-18-13(27)11(23)12(26)10(4-24)30-18/h5-18,24-28H,1-4,19-23H2/t5-,6+,7+,8-,9+,10+,11+,12+,13+,14-,15+,16-,17+,18+/m0/s1
Klucz InChI
NLVFBUXFDBBNBW-SNGYORCQSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Tobramycyna EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Działania biochem./fizjol.
Tobramycin is an aminoglycoside.
Mode of Action: Binds to 70S ribosomal subunit; inhibits translocation; elicits miscoding.
Spectrum of Activity: Gram negative bacteria. Not effective against Enterococci.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Repr. 2
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Yu-Chi Liu et al.
Investigative ophthalmology & visual science, 55(10), 6736-6741 (2014-09-25)
To correlate the degree of anterior chamber (AC) inflammation and corneal thickness evaluated by anterior segment optical coherence tomography (ASOCT) with corneal graft rejection status and to explore the value of ASOCT in assisting the diagnosis or prediction of graft
Michael D Parkins et al.
Expert review of respiratory medicine, 5(5), 609-622 (2011-10-01)
Lung disease in cystic fibrosis (CF) is typified by the development of chronic airways infection culminating in bronchiectasis and progression to end-stage respiratory disease. Pseudomonas aeruginosa, a ubiquitous gram-negative bacteria, is the archetypical CF pathogen and is associated with an
Marj Moodie et al.
The Journal of pediatrics, 165(3), 564-569 (2014-07-06)
To determine whether bronchoalveolar lavage (BAL)-directed therapy for infants and young children with cystic fibrosis (CF), rather than standard therapy, was justified on the grounds of a decrease in average costs and whether the use of BAL reduced treatment costs
Stefanie Hennig et al.
Clinical pharmacokinetics, 54(4), 409-421 (2014-11-19)
Several dosage adjustment methods are currently available to individualize intravenous tobramycin dosing. This study compared different methods in terms of their recommendations for dosage adjustment, their estimation of patients' pharmacokinetic parameter values and their ability to predict subsequent observed tobramycin
Blanca Rojas et al.
Journal of neuroinflammation, 11, 133-133 (2014-07-30)
Glaucomatous optic neuropathy, a leading cause of blindness, can progress despite control of intraocular pressure - currently the main risk factor and target for treatment. Glaucoma progression shares mechanisms with neurodegenerative disease, including microglia activation. In the present model of