T1423025
Ticlopidine impurity F
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
6-(2-Chlorobenzyl)-4,5,6,7-tetrahydrothieno[3,2-c]pyridine
Wybierz wielkość
631,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
631,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
ticlopidine
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[s]1c2c(cc1)CCN(C2)Cc3c(cccc3)Cl
InChI
1S/C14H14ClNS/c15-13-4-2-1-3-12(13)9-16-7-5-11-6-8-17-14(11)10-16/h1-4,6,8H,5,7,9-10H2
Klucz InChI
HPUZXEAFETYUCC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)