Przejdź do
32533
Vedaprofen
VETRANAL®, analytical standard
Synonim(y):
(±)-2-(4-Cyclohexylnaphthalen-1-yl)propionic acid
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1100,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H22O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
282.38
UNSPSC Code:
41116107
NACRES:
NA.24
PubChem Substance ID:
EC Number:
275-196-6
Beilstein/REAXYS Number:
5568831
MDL number:
1100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
analytical standard
Quality Level
product line
VETRANAL®
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
application(s)
forensics and toxicology
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC(C(O)=O)c1ccc(C2CCCCC2)c3ccccc13
InChI
1S/C19H22O2/c1-13(19(20)21)15-11-12-16(14-7-3-2-4-8-14)18-10-6-5-9-17(15)18/h5-6,9-14H,2-4,7-8H2,1H3,(H,20,21)
InChI key
VZUGVMQFWFVFBX-UHFFFAOYSA-N
General description
Vedaprofen is an arylpropionic acid derivative used as a non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) in veterinary medicine.
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Vedaprofen may be used as an analytical reference standard for the determination of the analyte in:
  • Milk samples by rapid resolution liquid chromatography-tandem mass spectrometry (RRLC-MS/MS).
  • Urine samples by solid-phase extraction (SPE) and LC-MS.
Legal Information
VETRANAL is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Y0001093SML1721I110
Vedaprofen VETRANAL®, analytical standard
Supelco
32533
Vedaprofen
Vedaprofen European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Y0001093
Vedaprofen
Ibuprofen
Supelco
I110
Ibuprofen
grade
analytical standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
neat
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
technique(s)
-
technique(s)
-
technique(s)
HPLC: suitable, gas chromatography (GC): suitable
shelf life
limited shelf life, expiry date on the label
shelf life
-
shelf life
-
shelf life
-
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
ppe
dust mask type N95 (US), Eyeshields, Gloves
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Rapid confirmatory analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in bovine milk by rapid resolution liquid chromatography tandem mass spectrometry.
Dowling G, et al.
Journal of Chromatography A, 1216(46), 8117-8131 (2009)
Confirmatory analysis of non-steroidal anti-inflammatory drugs in bovine milk by high-performance liquid chromatography with fluorescence detection.
Gallo P, et al.
Journal of Chromatography A, 1217(17), 2832-2839 (2010)
Comprehensive screening of anabolic steroids, corticosteroids, and acidic drugs in horse urine by solid-phase extraction and liquid chromatography-mass spectrometry.
Ho ENM, et al.
Journal of Chromatography A, 1120(1-2), 38-53 (2006)
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
32533-10MG04061826712887