Merck
SMB01325
Sigma-Aldrich
Albendazole sulfoxide
≥97% (HPLC)
Synonim(y):
Ricobendazole, Albendazole oxide, Albendazole sulfoxide, Methyl [5-(propane-1-sulfinyl)-1H-benzoimidazol-2-yl]-carbamate
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15N3O3S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
281.33
Beilstein:
677664
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352119
NACRES:
NA.77
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
opis
Modulation and Signaling
Poziom jakości
Próba
≥97% (HPLC)
Formularz
solid
kolor
white to beige
przydatność
HPTLC
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
CCCS(=O)c1ccc2[nH]c(NC(=O)OC)nc2c1
InChI
1S/C12H15N3O3S/c1-3-6-19(17)8-4-5-9-10(7-8)14-11(13-9)15-12(16)18-2/h4-5,7H,3,6H2,1-2H3,(H2,13,14,15,16)
Klucz InChI
VXTGHWHFYNYFFV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Sulfotlenek albendazolu jest głównym metabolitem środka przeciwpasożytniczego albendazolu, który działa przeciw robakom. Wiąże się z miejscem wiązania kolchicyny β-tubuliny i zapobiega polimeryzacji. Sulfotlenek albendazolu wykazuje większe powinowactwo do pasożytniczej β-tubuliny niż do ssaków.
Zastosowanie
Badania metabolomiczne
Działania biochem./fizjol.
Ricobendazole is a key metabolite of albendazole and acts as an anthelmintic. It has been shown to induce apoptosis in human cancer cell line HT-29, possibly by arresting cell cycle at the G2/M phase.
Inne uwagi
Aby uzyskać dodatkowe informacje na temat naszej oferty biochemikaliów, wypełnij ten formularz.
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Repr. 2 - Skin Sens. 1 - STOT RE 2 Oral
Organy docelowe
Adrenal gland,spleen,male reproductive organs,Blood
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Lidia Radko et al.
Journal of veterinary research, 61(3), 313-319 (2018-07-07)
Albendazole is used to treat endoparasitic diseases in animals and humans. After oral administration, it is quickly oxidised into its pharmacologically active metabolite albendazole sulfoxide and then to sulfone. However, it is not clear which compound is responsible for toxic
Maximo Pettarin et al.
European journal of pharmaceutical sciences : official journal of the European Federation for Pharmaceutical Sciences, 155, 105552-105552 (2020-09-17)
The aim of this study was to use a combined in vitro-in silico approach to develop a physiologically based pharmacokinetic model (PBPK) that predicts the bioavailability of albendazole (ABZ), a BCS class II/IV lipophilic weak base, and simulates its main