Kluczowe dokumenty
S0150000
Salbutamol sulfate
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Synonim(y):
Salbutamol hemisulfate salt, α1-[(tert-Butylamino)methyl]-4-hydroxy-1,3-benzenedimethanol hemisulfate salt, Albuterol sulfate
Wybierz wielkość
636,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
636,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
albuterol, salbutamol
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
ciąg SMILES
OS(O)(=O)=O.CC(C)(C)NCC(O)c1ccc(O)c(CO)c1.CC(C)(C)NCC(O)c2ccc(O)c(CO)c2
InChI
1S/2C13H21NO3.H2O4S/c2*1-13(2,3)14-7-12(17)9-4-5-11(16)10(6-9)8-15;1-5(2,3)4/h2*4-6,12,14-17H,7-8H2,1-3H3;(H2,1,2,3,4)
Klucz InChI
BNPSSFBOAGDEEL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... ADRB2(154)
Opis ogólny
Zastosowanie
Opakowanie
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 2 - Repr. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)