Merck
QC1194
Supelco
Settleable Solids - WP
certified reference material
About This Item
Numer WE:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
jar of 30 mL
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-253
stężenie
(NaCl)
macierz
NaCl
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
STOT RE 1 Inhalation
Organy docelowe
Lungs
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Lot/Batch Number
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.