QC1134
Total Phenolics
certified reference material
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
producent / nazwa handlowa
RTC QCI-032
stężenie
in acetone
metody
UV/Vis spectroscopy: suitable
Zastosowanie
environmental
format
matrix material
temp. przechowywania
2-30°C
Opis ogólny
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Inne uwagi
Values of analytes vary lot to lot. Some lots may not contain all analytes.
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Zagrożenia dodatkowe
Kod klasy składowania
3 - Flammable liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Temperatura zapłonu (°F)
1.4 °F - closed cup - Solvent
Temperatura zapłonu (°C)
-17 °C - closed cup - Solvent
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Genetics, 179(1), 277-289 (2008-05-22)
Histone acetylation levels are regulated through the opposing activities of histone acetyltransferases (HATs) and deacetylases (HDACs). While much is known about gene-specific control of histone acetylation, little is understood about how total or cellular levels of histone acetylation are regulated.