Merck
PHR8998
Supelco
Oxycodone HCl
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
Oxycodone hydrochloride
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H21NO4 · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
351.82
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1485205
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 1 g
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
-10 to -25°C
ciąg SMILES
Cl.[H][C@@]12Oc3c(OC)ccc4C[C@H]5N(C)CC[C@@]1(c34)[C@@]5(O)CCC2=O
InChI
1S/C18H21NO4.ClH/c1-19-8-7-17-14-10-3-4-12(22-2)15(14)23-16(17)11(20)5-6-18(17,21)13(19)9-10;/h3-4,13,16,21H,5-9H2,1-2H3;1H/t13-,16+,17+,18-;/m1./s1
Klucz InChI
MUZQPDBAOYKNLO-RKXJKUSZSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Działania biochem./fizjol.
μ and κ opioid receptor agonist.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
produkt powiązany
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - STOT SE 3
Organy docelowe
Central nervous system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)