Merck
PHR3652
Supelco
Clonazepam Related Compound B
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2-Amino-2′-chloro-5-nitrobenzophenone, (2-Amino-5-nitrophenyl)(2-chlorophenyl)methanone
Wybierz wielkość
50 MG
2180,00 zł
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
2180,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H9ClN2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.68
Beilstein:
2814216
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2180,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to BP 1059
traceable to USP 1140338
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Nc1ccc(cc1C(=O)c2ccccc2Cl)[N+]([O-])=O
InChI
1S/C13H9ClN2O3/c14-11-4-2-1-3-9(11)13(17)10-7-8(16(18)19)5-6-12(10)15/h1-7H,15H2
Klucz InChI
GRDGBWVSVMLKBV-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Polecane produkty
Find a digital Reference Material for this product available on our online platform ChemisTwin® for NMR. You can use this digital equivalent on ChemisTwin® for your sample identity confirmation and compound quantification (with digital external standard). An NMR spectrum of this substance can be viewed and an online comparison against your sample can be performed with a few mouseclicks. Learn more here and start your free trial.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)