Kluczowe dokumenty
PHR3468
Supelco
Amrinone Related Compound A
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
1,6-Dihydro-6-oxo-(3,4′-bipyridine)-5-carboxamide, 5-Carboxamide[3,4′-bipyridin]-6(1H)-one
Wybierz wielkość
200 MG
2950,00 zł
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
200 MG
2950,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C11H9N3O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
215.21
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2950,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1034320
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 200 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
[nH]1[c](c(cc(c1)c2ccncc2)C(=O)N)=O
InChI
1S/C11H9N3O2/c12-10(15)9-5-8(6-14-11(9)16)7-1-3-13-4-2-7/h1-6H,(H2,12,15)(H,14,16)
Klucz InChI
JQVJXOJHWJIKSQ-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Zastosowanie
These Secondary Standards are qualified as Certified Reference Materials. These are suitable for use in several analytical applications including but not limited to pharma release testing, pharma method development for qualitative and quantitative analyses, food and beverage quality control testing, and other calibration requirements.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA6959(changes by product) in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)