Kluczowe dokumenty
PHR3309
Doxazosin Related Compound E
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
Synonim(y):
2,4-Dichloro-6,7-dimethoxyquinazoline
Wybierz wielkość
2410,00 zł
Wybierz wielkość
About This Item
2410,00 zł
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1225474
opakowanie
pkg of 50 mg
mp
175-178 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
COc1cc2nc(Cl)nc(Cl)c2cc1OC
InChI
1S/C10H8Cl2N2O2/c1-15-7-3-5-6(4-8(7)16-2)13-10(12)14-9(5)11/h3-4H,1-2H3
Klucz InChI
DGHKCBSVAZXEPP-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organy docelowe
Respiratory system
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3