PHR3086
Piroctone Related Compound B
pharmaceutical secondary standard, certified reference material
Synonim(y):
4-Methyl-6-(2,4,4-trimethylpentyl)-2H-pyran-2-one
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1544428
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
ciąg SMILES
O1C(=CC(=CC1=O)C)CC(CC(C)(C)C)C
InChI
1S/C14H22O2/c1-10-6-12(16-13(15)8-10)7-11(2)9-14(3,4)5/h6,8,11H,7,9H2,1-5H3
Klucz InChI
LMCDKONPVQNISE-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Temperatura zapłonu (°F)
307.4 - 314.6 °F
Temperatura zapłonu (°C)
153 - 157 °C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)