Przejdź do
SBR00034
13C-Short Chain Fatty Acids Plasma Mixture
Suitable for mass spectrometry
Synonim(y):
Plasma, SCFA, Sodium acetate-13C2, Sodium butyrate-13C4, Sodium propionate-13C3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
1 mL
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1090,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.25
UNSPSC Code:
12352211
1090,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
lipid type
saturated FAs
storage temp.
−20°C
General description
Short chain fatty acids (SCFAs) are saturated fatty acids with less than 6 carbons. SCFAs are produced in the gut by microbial fermentation of dietary fibers. The most important and researched SCFAs are Acetate (Ac), propionate (Pr) and butyrate (Bu). SCFAs are predominantly found in the colon and cross the intestinal epithelium to the blood stream. SCFAs were found to be beneficial and effective in prevention of obesity, Non-alcoholic fatty liver disease and insulin resistance.
The concentration of SCFAs in Plasma is varied from subject to subject in dependence to the experiment parameters. The Average concentration for Acetate, Propionate and Butyrate 125, 35, 17μM respectively.
13C-SCFAs can serve in various applications:
  • spiking the mixture to track sample preparation errors.
  • QC sample, to exclude run to run variations and to normalize the runs.
  • Calibration curve to quantify SCFAs in Plasma samples.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SBR00030485926279315
description
Suitable for mass spectrometry
description
-
description
45-55 % (w/w) in H2O, ≥99 atom % 13C, ≥98% (CP), ≥98% (Chiral purity, HPLC)
description
99 atom % 13C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
Quality Level
200
lipid type
saturated FAs
lipid type
saturated FAs
lipid type
-
lipid type
-
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
Co się dzieje?
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)