Kluczowe dokumenty
PHR2677
Supelco
Ranolazine Related Compound A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg
Synonim(y):
(±)-2-[(2-Methoxyphenoxy)methyl]oxirane, NSC 112256, NSC 133442
Wybierz wielkość
100 MG
3110,00 zł
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
3110,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H12O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
180.20
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3110,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1598755
rodzina API
ranolazine
Formularz
solid
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O1C(C1)COc2c(cccc2)OC
InChI
1S/C10H12O3/c1-11-9-4-2-3-5-10(9)13-7-8-6-12-8/h2-5,8H,6-7H2,1H3
Klucz InChI
RJNVSQLNEALZLC-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC6034 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)