Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 6610,00 zł |
Informacje o tej pozycji
6610,00 zł
grade
pharmaceutical primary standard
agency
USP
API family
ranolazine
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+H]2(CC[N+H2]CC2)CC(=O)Nc1c(cccc1C)C
InChI
1S/C14H21N3O/c1-11-4-3-5-12(2)14(11)16-13(18)10-17-8-6-15-7-9-17/h3-5,15H,6-10H2,1-2H3,(H,16,18)/p+2
InChI key
NJKRFQIWDJSYOK-UHFFFAOYSA-P
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material, certified reference material, pharmaceutical secondary standard, pkg of 100 mg | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| manufacturer/tradename USP | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - | manufacturer/tradename - |
| grade pharmaceutical primary standard | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material |
| format neat | format - | format - | format - |
| application(s) pharmaceutical (small molecule) | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-30°C |
| agency USP | agency traceable to USP 1598777 | agency traceable to USP 1598788 | agency traceable to USP 1598766 |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Związek C związany z ranolazyną
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?