Kluczowe dokumenty
PHR2207
Supelco
Tiokarbaminian tiaminy
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
Tiamina Zanieczyszczenie H
Wybierz wielkość
100 MG
1420,00 zł
1420,00 zł
Cena katalogowa2840,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
100 MG
1420,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H20N4O3S2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.46
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
1420,00 zł
Cena katalogowa2840,00 złZaoszczędź 50%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
thiamine
Formularz
solid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 100 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[S-]C(=O)N.S(C(CCOC(=O)C)C(=O)C)C(=O)NCc1c(nc(nc1)C)N
InChI
1S/C14H20N4O4S.CH3NOS/c1-8(19)12(4-5-22-10(3)20)23-14(21)17-7-11-6-16-9(2)18-13(11)15;2-1(3)4/h6,12H,4-5,7H2,1-3H3,(H,17,21)(H2,15,16,18);(H3,2,3,4)/p-1
Klucz InChI
CGOPORLNMBHBEL-UHFFFAOYSA-M
Opis ogólny
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
Te drugorzędne standardy oferują możliwość wielokrotnego śledzenia do podstawowych standardów USP, EP i BP, gdzie są one dostępne.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC2232 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 2
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)