PHR2083
Pyrantel Impurity C
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
2-Thiophenecarboxaldehyde, Thenaldehyde
About This Item
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. Y0002158
rodzina API
pyrantel
Postać
liquid
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
współczynnik refrakcji
n20/D 1.591 (lit.)
tw
198 °C (lit.)
75-77 °C/11 mmHg (lit.)
gęstość
1.2 g/mL at 25 °C (lit.)
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
[H]C(=O)c1cccs1
InChI
1S/C5H4OS/c6-4-5-2-1-3-7-5/h1-4H
Klucz InChI
CNUDBTRUORMMPA-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Zastosowanie
Komentarz do analizy
Inne uwagi
Przypis
produkt powiązany
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Choose from one of the most recent versions:
Certyfikaty analizy (CoA)
Don't see the Right Version?
If you require a particular version, you can look up a specific certificate by the Lot or Batch number.