Informacje o tej pozycji
grade
pharmaceutical primary standard
API family
quinapril
manufacturer/tradename
USP
application(s)
pharmaceutical (small molecule)
format
neat
SMILES string
N21[C@@H](Cc4c(cccc4)C2)C(=O)N([C@H](C1=O)C)[C@@H](CCc3ccccc3)C(=O)OCC
InChI
1S/C25H28N2O4/c1-3-31-25(30)21(14-13-18-9-5-4-6-10-18)27-17(2)23(28)26-16-20-12-8-7-11-19(20)15-22(26)24(27)29/h4-12,17,21-22H,3,13-16H2,1-2H3/t17-,21-,22-/m0/s1
InChI key
NDDYKENLGBOEPD-HSQYWUDLSA-N
Powiązane kategorie
General description
W celu uzyskania dalszych informacji i pomocy należy odwiedzić stronę internetową Farmakopei wydającej.
Application
- Quinapril Tablets
- Tabletki chinaprylu i hydrochlorotiazydu
- Chlorowodorek chinaprylu
Analysis Note
Other Notes
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| 1593412-50MG | 04061833854662 |