Kluczowe dokumenty
PHR1842
Supelco
Związek pokrewny flutikazonu A
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
KWAS 6ALFA,9-DIFLUORO-11BETA-HYDROKSY- 16ALFA-METYLO-3-OKSO-17 (PROPANOILOKSY)ANDROSTA-1,4-DIEN- 17BETA-KARBO(TIOPEROKSO)SOWY
Wybierz wielkość
50 MG
3790,00 zł
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 MG
3790,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C24H30F2O6S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
484.55
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3790,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
rodzina API
fluticasone
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pkg of 50 mg
Zastosowanie
pharmaceutical small molecule
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Opis ogólny
Fluticasone Related Compound B jest zanieczyszczeniem syntetycznego leku kortykosteroidowego, propionianu flutikazonu. Propionian flutikazonu jest powszechnie stosowany jako lek wziewny w leczeniu astmy.[1][2]
Farmaceutyczne wzorce wtórne do stosowania w kontroli jakości zapewniają laboratoriom farmaceutycznym i producentom wygodną i opłacalną alternatywę dla przygotowywania własnych wzorców roboczych.
Zastosowanie
Fluticasone Related Compound B może być stosowany jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do oznaczania analitu w lekach luzem i preparatach farmaceutycznych metodą wysokosprawnej chromatografii cieczowej.[1][3]
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAB2754 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Resp. Sens. 1 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Comparative evaluation of the leukotriene receptor antagonist pranlukast versus the steroid inhalant fluticasone in the therapy of aged patients with mild bronchial asthma
Horiguchi T, et al.
Arzneimittelforschung, 57(02), 87-91 (2007)
Fluticasone propionate
USP42/NF37: United States Pharmacopeia and National Formulary
United States Pharmacopeia/National Formulary, 32(2), 1940-1940 (2014)
Method Development and Validation of Simultaneous Determination of Related Substances for Salmeterol Xinafoate and Fluticasone Propionate in Dry Powder Inhalers
Arzu C, et al.
Chromatography, 10(02), 87-91 (2017)