Merck
PHR1829
Supelco
Hypromellose
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
Synonim(y):
(Hydroxypropyl)methyl cellulose
About This Item
Numer CAS:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352201
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to USP 1330005
rodzina API
hypromellose
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
opakowanie
pack of 500 mg
Zastosowanie
pharmaceutical
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
O3[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]3COCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)O[C@@H]4[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]4OCC(O)C)OCC(O)C)OCC(O)C)COCC(O)C.O1[C@H]([C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]1COC)OC)OC)OC)O[C@@H]2[C@H](O[C@H]([C@@H]([C@H]2OC)OC)OC)COC
Klucz InChI
PUSNGFYSTWMJSK-GSZQVNRLSA-N
Opis ogólny
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards
Zastosowanie
Zagęszczacz do systemów wodnych i niewodnych, przezroczystych filmów odpornych na tłuszcz, spoiw, smarów, stabilizatorów sterycznych i środków wspomagających zatrzymywanie wody.
Cechy i korzyści
Rozpuszcza się w wodzie, ulega odwracalnej żelacji po podgrzaniu, niejonowy, nie kompleksuje się z jonami, jest aktywny powierzchniowo i odporny na działanie enzymów. Roztwory są pseudoplastyczne.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
This Certified Reference Material (CRM) is produced and certified in accordance with ISO 17034 and ISO/IEC 17025. All information regarding the use of this CRM can be found on the certificate of analysis.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAC0715 in the Documents slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)