Merck
PHR1089
Supelco
Cimetidine hydrochloride
Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C10H16N6S · HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
288.80
Beilstein:
5668216
Numer WE:
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
41116107
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
pharmaceutical secondary standard
Poziom jakości
agency
traceable to Ph. Eur. C2175500
traceable to USP 1134073
rodzina API
cimetidine
Certyfikat analizy
current certificate can be downloaded
metody
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-30°C
ciąg SMILES
Cl.CN\C(NC#N)=N/CCSCc1nc[nH]c1C
InChI
1S/C10H16N6S.ClH/c1-8-9(16-7-15-8)5-17-4-3-13-10(12-2)14-6-11;/h7H,3-5H2,1-2H3,(H,15,16)(H2,12,13,14);1H
Klucz InChI
QJHCNBWLPSXHBL-UHFFFAOYSA-N
informacje o genach
human ... HRH2(3274)
Opis ogólny
Cymetydyna jest antagonistą receptora histaminowego H2, szeroko stosowanym do hamowania wydzielania kwasu żołądkowego. Znajduje zastosowanie w leczeniu wrzodów żołądka i dwunastnicy.
Pharmaceutical secondary standards for application in quality control, provide pharma laboratories and manufacturers with a convenient and cost-effective alternative to the preparation of in-house working standards.
Zastosowanie
Cymetydyna może być stosowana jako farmaceutyczny wzorzec odniesienia do ilościowego oznaczania analitu w preparatach farmaceutycznych przy użyciu techniki chromatografii gazowej.
Te wzorce wtórne są kwalifikowane jako certyfikowane materiały odniesienia. Są one odpowiednie do stosowania w wielu aplikacjach analitycznych, w tym między innymi w testach uwalniania farmaceutycznego, opracowywaniu metod farmaceutycznych do analiz jakościowych i ilościowych, testach kontroli jakości żywności i napojów oraz innych wymaganiach kalibracyjnych.
Komentarz do analizy
These secondary standards offer multi-traceability to the USP, EP (PhEur) and BP primary standards, where they are available.
Inne uwagi
Ten certyfikowany materiał referencyjny (CRM) jest produkowany i certyfikowany zgodnie z normami ISO 17034 i ISO/IEC 17025. Wszystkie informacje dotyczące stosowania tego CRM można znaleźć w certyfikacie analizy.
Przypis
To see an example of a Certificate of Analysis for this material enter LRAA7168 in the slot below. This is an example certificate only and may not be the lot that you receive.
produkt powiązany
Numer produktu
Opis
Cennik
Kod klasy składowania
11 - Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Klienci oglądali również te produkty
Slide 1 of 1
1 of 1
GC Determination of famotidine, ranitidine, cimetidine, and metformin in pharmaceutical preparations and serum using methylglyoxal as derivatizing reagent
Majidano AS, et al.
Chromatographia, 75(21-22), 1311-1317 (2012)
Boyou Li et al.
Hepato-gastroenterology, 60(122), 244-247 (2012-09-05)
Cimetidine has been shown to play an important role in the treatment of cancer and the regulation of the immune system. Therefore, we aimed to observe the effects of cimetidine on the systematic immune response in the perioperative period. Sixty
Bo-lin Liu et al.
Journal of neurosurgery, 118(1), 115-120 (2012-10-16)
Patients with intracerebral hemorrhage (ICH) are at high risk for severe stress-related upper gastrointestinal (UGI) bleeding, which is predictive of higher mortality. The aim of this study was to evaluate the effectiveness of omeprazole and cimetidine compared with a placebo
Swathi Kaliki et al.
JAMA ophthalmology, 131(5), 585-593 (2013-03-30)
Conjunctival papilloma is a benign epithelial tumor occurring in both children and adults with varying clinical features and outcomes. In this article, we describe our experience regarding the difference in the clinical features and outcomes of conjunctival papilloma based on
Renata Longhini et al.
Journal of anatomy, 222(2), 239-247 (2012-12-04)
It has been demonstrated that histamine interferes with the recruitment, formation and activity of osteoclasts via H(1)- and H(2)-receptors. Cimetidine is a H(2)-receptor antagonist used for treatment of gastric ulcers that seems to prevent bone resorption. In this study, a