Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
100 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3500,00 zł 2625,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2625,00 zł
Cena katalogowa3500,00 złZaoszczędź 25%Quality Segment
grade
certified reference material, pharmaceutical secondary standard
API family
cimetidine
form
powder
packaging
pkg of 100 mg
application(s)
pharmaceutical
pharmaceutical
pharmaceutical small molecule
storage temp.
2-30°C
SMILES string
S(CCN)Cc1[nH]cnc1C.Cl.Cl
InChI
1S/C7H13N3S.2ClH/c1-6-7(10-5-9-6)4-11-3-2-8;;/h5H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10);2*1H
InChI key
VFWUYASTZCOUKN-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
Analysis Note
Other Notes
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description pharmaceutical secondary standard, certified reference material | description - | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material | description Pharmaceutical Secondary Standard; Certified Reference Material |
| grade pharmaceutical secondary standard, certified reference material | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard | grade certified reference material, pharmaceutical secondary standard |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical | application(s) pharmaceutical small molecule | application(s) pharmaceutical |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 300 |
| storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-30°C | storage temp. 2-8°C |
| API family cimetidine | API family cimetidine | API family cimetidine | API family cimetidine |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?