Przejdź do
PHL89250
Methysticin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
R-(+)-Methysticin, (R)-6-[(E)-2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethenyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, d-Methysticin, Kavahin, Kavatin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1580,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H14O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
274.27
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
91701
MDL number:
1580,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
​
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥98.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)O[C@H](C1)\C=C\c2ccc3OCOc3c2
InChI
1S/C15H14O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h2-6,8,11H,7,9H2,1H3/b4-2+/t11-/m0/s1
InChI key
GTEXBOVBADJOQH-FWEMWIAWSA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL89186G1522B3876
Methysticin phyproof® Reference Substance
PHL89250
Methysticin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
Hybri-Max™, 50 mg/mL gentamicin, 0.1 μm filtered, BioReagent, suitable for hybridoma
description
≥99% (titration)
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
Hybri-Max™
grade
-
format
neat
format
neat
format
-
format
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
BioReagent
product line
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
-
application(s)
diagnostic assay manufacturing
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
-
manufacturer/tradename
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)