Przejdź do
PHL89186
Dihydromethysticin
phyproof® Reference Substance
Synonim(y):
(+)-Dihydromethysticin, (6S)-6-[2-(1,3-Benzodioxol-5-yl)ethyl]-5,6-dihydro-4-methoxy-2H-pyran-2-one, Dihydromethysticin
Wybierz wielkość
Zmień widok
Rozmiar/SKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H16O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
276.28
NACRES:
NA.24
UNSPSC Code:
41116107
Beilstein/REAXYS Number:
91699
MDL number:
eCl@ss:
25140904
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
primary reference standard
product line
phyproof® Reference Substance
assay
≥95.0% (HPLC)
manufacturer/tradename
PhytoLab
application(s)
food and beverages
format
neat
storage temp.
2-8°C
SMILES string
COC1=CC(=O)O[C@@H](CCc2ccc3OCOc3c2)C1
InChI
1S/C15H16O5/c1-17-12-7-11(20-15(16)8-12)4-2-10-3-5-13-14(6-10)19-9-18-13/h3,5-6,8,11H,2,4,7,9H2,1H3/t11-/m0/s1
InChI key
RSIWXFIBHXYNFM-NSHDSACASA-N
General description
This substance is a primary reference substance with assigned absolute purity (considering chromatographic purity, water, residual solvents, inorganic impurities). The exact value can be found on the certificate. Produced by PhytoLab GmbH & Co. KG
Other Notes
This compound is commonly found in plants of the genus: kava
Legal Information
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
PHL892501298004343196
Methysticin phyproof® Reference Substance
PHL89250
Methysticin
USP
USP
1298004
Gramicidin
description
phyproof® Reference Substance
description
phyproof® Reference Substance
description
United States Pharmacopeia (USP) Reference Standard
description
≥99% trace metals basis, −20 mesh
grade
primary reference standard
grade
primary reference standard
grade
pharmaceutical primary standard
grade
-
format
neat
format
neat
format
neat
format
-
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
PhytoLab
manufacturer/tradename
USP
manufacturer/tradename
-
application(s)
food and beverages
application(s)
food and beverages
application(s)
USP Biologics
pharmaceutical (small molecule)
application(s)
-
product line
phyproof® Reference Substance
product line
phyproof® Reference Substance
product line
-
product line
-
assay
≥95.0% (HPLC)
assay
≥98.0% (HPLC)
assay
-
assay
≥99% trace metals basis
Piktogramy
Exclamation mark
Słowo ostrzegawcze
Warning
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)