Merck
PHL83487
Castalin
phyproof® Reference Substance
Wybierz wielkość
5 MG
2250,00 zł
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
5 MG
2250,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C27H20O18
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
632.44
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
primary reference standard
linia produktu
phyproof® Reference Substance
Próba
≥98.0% (HPLC)
producent / nazwa handlowa
PhytoLab
Zastosowanie
food and beverages
Format
neat
temp. przechowywania
−20°C
ciąg SMILES
O1C2C3OC(=O)c4c(c(c(c(c4c5c(c(c(c(c5O)O)O)c6c(cc(c(c6O)O)O)C(=O)OC(C2O)CO)C1=O)O)O)O)C3O
InChI
1S/C27H20O18/c28-2-5-14(31)23-24-20(37)12-11(27(42)45-24)9(18(35)22(39)19(12)36)8-10(26(41)44-23)7(16(33)21(38)17(8)34)6-3(25(40)43-5)1-4(29)13(30)15(6)32/h1,5,14,20,23-24,28-39H,2H2
Klucz InChI
PPUHUWSVCUJGTD-UHFFFAOYSA-N
Opis ogólny
Ta substancja jest dostarczana z certyfikowaną czystością chromatograficzną. Dokładną wartość można znaleźć na certyfikacie. Wyprodukowano przez PhytoLab GmbH & Co. KG
Informacje prawne
phyproof is a registered trademark of PhytoLab GmbH & Co. KG
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)