Kluczowe dokumenty
P4000000
Purpureaglycoside B
European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
Wybierz wielkość
25 MG
480,00 zł
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
480,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C47H74O19
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
943.08
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
480,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
pharmaceutical primary standard
rodzina API
purpureaglycoside
producent / nazwa handlowa
EDQM
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O1CC(=CC1=O)[C@@H]2[C@@]3(C([C@H]4[C@@H]([C@@]5([C@@H](C[C@H](CC5)O[C@H]6O[C@@H]([C@H]([C@H](C6)O[C@H]8O[C@@H]([C@H]([C@H](C8)O[C@@H]9O[C@@H]([C@H]([C@@H]([C@H]9O)O)O)CO)O)C)O[C@H]7O[C@@H]([C@H]([C@H](C7)O)O)C)C)CC4)C)CC3)(C[C@@H]2O)O)C
InChI
1S/C47H74O19/c1-20-38(52)28(49)14-34(59-20)66-43-22(3)61-35(16-31(43)63-36-15-30(39(53)21(2)60-36)64-44-42(56)41(55)40(54)32(18-48)65-44)62-25-8-10-45(4)24(13-25)6-7-27-26(45)9-11-46(5)37(23-12-33(51)58-19-23)29(50)17-47(27,46)57/h12,20-22,24-32,34-44,48-50,52-57H,6-11,13-19H2,1-5H3/t20-,21-,22-,24-,25+,26+,27-,28+,29+,30+,31+,32-,34-,35-,36-,37+,38-,39-,40-,41+,42-,43-,44-,45+,46-,47?/m1/s1
Klucz InChI
XBTFSPYPZZJUIG-LAFKWZLNSA-N
Opis ogólny
This product is provided as delivered and specified by the issuing Pharmacopoeia. All information provided in support of this product, including SDS and any product information leaflets have been developed and issued under the Authority of the issuing Pharmacopoeia.For further information and support please go to the website of the issuing Pharmacopoeia.
Zastosowanie
Purpureaglycoside B EP Wzorzec odniesienia, przeznaczony do stosowania w badaniach laboratoryjnych wyłącznie zgodnie z zaleceniami Farmakopei Europejskiej.
Opakowanie
Produkt jest dostarczany zgodnie z wydaną Farmakopeą. Aktualną ilość jednostkową można znaleźć w katalogu substancji referencyjnych EDQM.
Inne uwagi
Sales restrictions may apply.
produkt powiązany
Piktogramy
Skull and crossbonesHealth hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - STOT RE 2
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)