Merck
NTSV
Zestaw do barwienia zakończeń nerwowych V
Kit utilizes SynaptoRed C2 and the sulfonated β-cyclodextrin Advasep-7
Synonim(y):
Nerve Terminal Staining Kit
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12171500
Storage temp.:
−20°C
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
storage temp.
−20°C
Application
Zestawy Nerve Terminal Stain są używane do wykrywania i badania recyklingu pęcherzyków synaptycznych w synapsach neuronalnych i połączeniach nerwowo-mięśniowych. Chociaż każdy zestaw wykorzystuje inny amfifilowy barwnik styrylo-pirydynowy do wizualizacji pęcherzyków, przygotowanie tkanki, wymagane odczynniki i procedury barwienia są identyczne dla każdego z nich. Barwniki fluoryzują intensywnie wewnątrz błon plazmatycznych, ale tylko minimalnie w środowisku wodnym.
Gdy neurony aktywnie uwalniają neuroprzekaźniki, barwnik jest włączany do pęcherzyków recyrkulowanych w terminalu presynaptycznym. Pęcherzyki zawierające barwnik nie są podatne na kolejne etapy płukania, które usuwają nadmiar barwnika z zewnętrznego płatka błony plazmatycznej. W ten sposób znakowane są tylko aktywne zakończenia presynaptyczne. Advasep-7 dodatkowo redukuje tło poprzez enkapsulację sond, zapobiegając gromadzeniu się barwnika śródmiąższowo.
Elementy zestawu są też dostępne oddzielnie
Numer produktu
Opis
Karta charakterystyki & Cennik
  • SynaptoRed C2, ≥95% (HPLC), solid
    Karta charakterystyki
  • ADVASEP-7, solid
    Karta charakterystyki
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)