Kluczowe dokumenty
NIST614
Trace elements in glass
NIST® SRM® 614
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
Produkt NIST614 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 wafers
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Opis ogólny
Jednostka SRM 614 składa się z czterech płytek, z których każda jest cięta na grubość 3 mm z ręcznie ciągnionego pręta. Wafle mają przekrój od owalnego do okrągłego, o nominalnej średnicy od 12 mm do 14 mm.
SRM 614_cert
SRM 614_SDS
Zastosowanie
SRM jest przeznaczony do stosowania w metodach chemicznych stosowanych do analizy pierwiastków śladowych w szkle.
Cechy i korzyści
  • Wraz z certyfikowanymi wartościami ułamka masowego dla każdego pierwiastka w pierwiastkach śladowych w szkle.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków są podawane jako ułamek masowy.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, bezpieczeństwa, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certyfikowany dlaanalitówwymienionych poniżej.
Miedź (Cu), Ołów (Pb), Potas (K), Rubid (Rb), Srebro (Ag), Stront (Sr), Tor (Th), Uran (U)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Bor (B), kobalt (Co), europ (Eu), żelazo (Fe), lantan (La), skand (Sc), tal (Th), tytan (Ti), stront(87Sr/86Sr), antymon (Sb), kadm (Cd), gal (Ga), złoto (Au), nikiel (Ni), uran(235U/UTotal)
Zobacz certyfikat wartości i więcej szczegółów na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)