Kluczowe dokumenty
NIST610
Trace elements in glass
NIST® SRM® 610
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Produkt NIST610 nie jest obecnie dostępny w sprzedaży w Twoim kraju Skontaktuj się z zespołem ds. pomocy technicznej
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 4 wafers
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
glass & ceramic
Format
matrix material
Opis ogólny
Each unit of SRM 610 contains four wafers of an oval to circular cross-section and a nominal diameter ranging from 12 mm (about 0.47 in) to 14 mm (about 0.55 in) with 3 mm thickness, sliced from a hand-pulled rod.
SRM 610_cert
SRM 610_SDS
Zastosowanie
(SRM) jest wykorzystywany do opracowywania metod analizy chemicznej pierwiastków śladowych w szkle.
Cechy i korzyści
  • Dostępne z certyfikatem dokumentującym certyfikowane przez NIST wartości ułamków masowych składników w pierwiastkach śladowych w szkle.
  • Wartości referencyjne i informacyjne pierwiastków i izotopów są przedstawione w ułamkach masowych.
  • Certyfikat NIST jest dostarczany z certyfikatem ważności, instrukcjami przechowywania, obsługi, użytkowania i konserwacji.
Inne uwagi
Certified for the analytes listed below.
Antimony (Sb), Arsenic (As), Barium (Ba), Cadmium (Cd), Chromium (Cr), Iron (Fe), Lead (Pb), Manganese (Mn), Nickel (Ni), Rubidium (Rb), Selenium (Se), Silver (Ag), Strontium (Sr), Thorium (Th), Uranium (U)
Reference/Informational value is provided for the following analytes.
Copper (Cu), Thallium (Tl), Strontium (87Sr/86Sr)
Boron (B), Cobalt (Co), Gold (Au), Lithium (Li), Potassium (K), Titanium (Ti), Zinc (Zn), Uranium (235U/UTotal)
See certificate for values and more details at nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Piktogramy
Health hazard
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Carc. 1B Inhalation
Kod klasy składowania
6.1D - Non-combustible acute toxic Cat.3 / toxic hazardous materials or hazardous materials causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)