Kluczowe dokumenty
NIST600
Bauxite
NIST® SRM® 600, Australian
Wybierz wielkość
90 G
3060,00 zł
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
90 G
3060,00 zł
About This Item
Numer CAS:
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3060,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 90 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
XRF: suitable
Format
matrix material
Opis ogólny
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) ma postać drobnego proszku (nominalna wielkość cząstek < 0,08 mm) i jest przeznaczony do oceny chemicznych i instrumentalnych metod analizy. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 600_cert
SRM 600_SDS
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Tlenek glinu (Al2O3), tlenek żelaza (Fe2O3), dwutlenek krzemu (SiO2), dwutlenek tytanu (TiO2), dwutlenek cyrkonu (ZrO2), pięciotlenek fosforu (P2O5), tlenek wanadu(V) (V2O5), tlenek chromu(III) (Cr2O3), Tlenek wapnia (CaO), Tlenek magnezu (MgO), Tlenek manganu(II) (MnO), Tlenek cynku (ZnO), Tlenek potasu (K2O), Tlenek sodu (Na2O), Trójtlenek siarki (SO3)
Wartość referencyjna/informacyjna jest podana dla następujących analitów.
Tlenek miedzi(II) (CuO), Tlenek galu(III) (Ga2O3)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)