Kluczowe dokumenty
NIST50C
Tungsten-chromium-vanadium steel
NIST® SRM® 50c
Wybierz wielkość
150 G
3360,00 zł
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
150 G
3360,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
3360,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of 150 g
producent / nazwa handlowa
NIST®
Format
matrix material
Inne uwagi
Certyfikowany dla analitów wymienionych poniżej.
Arsen (As), Chrom (Cr), Miedź (Cu), Mangan (Mn), Molibden (Mo), Azot (N), Nikiel (Ni), Fosfor (P), Siarka (S), Krzem (Si), Cyna (Sn), Wanad (V), Wolfram (W)
Wartość referencyjna/informacyjna dla następujących analitów.
Węgiel (C), Kobalt (Co)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Kod klasy składowania
13 - Non Combustible Solids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)