Kluczowe dokumenty
NIST3600
Wzorzec kalibracji bezwzględnej intensywności dla rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod małym kątem
NIST® SRM® 3600
Wybierz wielkość
1 EACH
4470,00 zł
4470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
1 EACH
4470,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
4470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
klasa czystości
certified reference material
Formularz
solid
producent / nazwa handlowa
NIST®
metody
diffraction/scattering: suitable
Zastosowanie
general analytical
Opis ogólny
Każda jednostka SRM 3600 zawiera pojedynczą próbkę węgla szklistego o wymiarach około 10 mm x 10 mm x 1 mm. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej (SDS) i karcie charakterystyki produktu (COA).
SRM 3600_cert
SRM 3600_SDS
Zastosowanie
Ten standardowy materiał referencyjny (SRM) jest przeznaczony do kalibracji intensywności rozpraszania instrumentów do rozpraszania promieniowania rentgenowskiego pod małym kątem (SAXS). Pomiary SAXS charakteryzują mikrostrukturę i nanostrukturę heterogenicznych układów materiałowych: w szczególności rozkłady wielkości cech w mikroskali i nanoskali oraz, z kalibracją intensywności rozpraszania, ich frakcje objętościowe lub stężenia liczbowe oraz ich powierzchnie.
Cechy i korzyści
  • Certyfikowane przez NIST wartości bezwzględnej intensywności rozpraszania promieniowania rentgenowskiego są wyrażone jako różnicowy przekrój poprzeczny rozpraszania promieniowania rentgenowskiego, dΣ/dΩ, na jednostkę objętości próbki węgla szklistego, w odniesieniu do wielkości wektora rozpraszania, Q .
  • Szczegóły dotyczące daty ważności, instrukcje użytkowania, przechowywania i obsługi znajdują się w certyfikacie NIST.
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Pobierz aktualny certyfikat ze strony nist.gov/SRM, aby uzyskać informacje o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
nwg
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)