Kluczowe dokumenty
NIST2740A
Carbon monoxide in nitrogen
NIST® SRM® 2740a, nominal 10% mol/mol
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
Poziom jakości
opakowanie
pkg of cylinder
producent / nazwa handlowa
NIST®
Zastosowanie
air monitoring
environmental
Format
mixture
Opis ogólny
Ten standardowy materiał odniesienia (SRM) jest pierwotną mieszaniną gazów, dla której ilość frakcji substancji, wyrażona jako stężenie, może być powiązana z wtórnymi standardami roboczymi. Ten SRM jest przeznaczony do kalibracji przyrządów używanych do oznaczania tlenku węgla i do innych zastosowań. Więcej informacji można znaleźć w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej i karcie charakterystyki produktu.
SRM 2740A_cert
SRM 2740A_SDS
Inne uwagi
Przykładowe anality są wymienione poniżej jako odniesienie. Prosimy o pobranie aktualnego certyfikatu ze strony nist.gov/SRM w celu uzyskania informacji o aktualnych analitach i certyfikowanych wartościach.
Tlenek węgla (CO)
Wartości i więcej szczegółów można znaleźć w certyfikacie na stronie nist.gov/SRM.
Informacje prawne
NIST is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
SRM is a registered trademark of National Institute of Standards and Technology
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Inhalation - Press. Gas Liquefied gas - Repr. 1A - STOT RE 1 Inhalation
Kod klasy składowania
2A - Gases
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
EU REACH Annex XVII (Restriction List)
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)