Przejdź do
861235
Methyl Red hydrochloride
ACS reagent
Synonim(y):
4-Dimethylaminoazobenzene-2′-carboxylic acid hydrochloride, Acid Red 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
257,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
(CH3)2NC6H4N=NC6H4CO2H·HCl
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
305.76
UNSPSC Code:
12171500
NACRES:
NA.47
PubChem Substance ID:
EC Number:
264-190-9
Colour Index Number:
13020
MDL number:
257,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
grade
ACS reagent
Quality Segment
form
powder or crystals
visual transition interval
4.2-6.2, pink to yellow
mp
175 °C (dec.) (lit.)
solubility
ethanol: 0.1%
λmax
493 nm
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
storage temp.
room temp
SMILES string
Cl.CN(C)c1ccc(cc1)\N=N\c2ccccc2C(O)=O
InChI
1S/C15H15N3O2.ClH/c1-18(2)12-9-7-11(8-10-12)16-17-14-6-4-3-5-13(14)15(19)20;/h3-10H,1-2H3,(H,19,20);1H/b17-16+;
InChI key
ICTWKXAVJAHRMK-CMBBICFISA-N
General description
Methyl red (C.I. 13020) is also known as acid red 2. The hydrochloride form is slightly soluble in water and ethanol.
Application
Methyl red is widely used in food science and applied & pure biology. It is added in media while preparing agar plates for microbiology. It is used as a vital stain for protozoa. Methyl red is also utilized as a tracer for assessing penetration of foods into packaging and as a component of an indicator to examine pork quality. It has been used to study the ability of earthworms to modify their environmental pH.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
250198114502M8256
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
ACS reagent
grade
-
form
powder or crystals
form
crystalline
form
powder
form
powder
solubility
ethanol: 0.1%
solubility
ethanol: 1 mg/mL
solubility
water: 0.1%
solubility
soluble, clear, orange
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
application(s)
diagnostic assay manufacturing
hematology
histology
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
storage temp.
room temp
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)