Kluczowe dokumenty
IRMMIFCC467
Hemoglobin HbA0 (non-glycated)
IRMM®, certified reference material
Synonim(y):
Hemoglobina wyizolowana z krwi pełnej
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
temp. przechowywania
−70°C
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMMIFCC467
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Piktogramy
Exclamation mark
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 4 Oral - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Kod klasy składowania
12 - Non Combustible Liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)