IRMM440A
Resin bonded glass fibreboard (thermal conductivity)
IRMM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
Polecane produkty
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
Formularz
particles
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
cleaning products
cosmetics
flavors and fragrances
food and beverages
personal care
pharmaceutical (small molecule)
Format
neat
Komentarz do analizy
Więcej informacji można znaleźć na stronie:
IRMM440A.
IRMM440A.
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)