Key Documents
IRMM311
Genomic DNA of Bacillus Licheniformis DSM 5749
IRMM®, certified reference material
About This Item
Kod UNSPSC:
41116107
NACRES:
NA.24
klasa czystości
certified reference material
agency
IRMM®
producent / nazwa handlowa
JRC
Zastosowanie
genomic analysis
format
neat
temp. przechowywania
2-8°C
Komentarz do analizy
For more information please see:
IRMM311
Informacje prawne
IRMM is a registered trademark of European Commission
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)